文件
N6409
Sigma-Aldrich
NFκB (c-Rel) Control Peptide
~1 mg/mL, buffered aqueous solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
形狀
buffered aqueous solution
品質等級
濃度
~1 mg/mL
儲存溫度
−20°C
應用
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(c-Rel) subunit.
外觀
Solution in 0.02 M potassium phosphate buffer, pH 7.2, containing 0.15 M NaCl and 0.01% sodium azide.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3