重要文件
N5396
Supelco
19-去甲睾酮 17-十二酸酯
同義詞:
十二酸诺龙, 月桂酸诺龙
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C30H48O3
CAS號碼:
分子量::
456.70
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
藥物控制
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C30H48O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-29(32)33-28-18-17-27-26-15-13-22-21-23(31)14-16-24(22)25(26)19-20-30(27,28)2/h21,24-28H,3-20H2,1-2H3/t24-,25+,26+,27-,28-,30-/m0/s1
InChI 密鑰
OXXNTXVXBWLYQE-PVHICTMWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mickael Doué et al.
Drug testing and analysis, 7(7), 603-608 (2014-09-30)
High throughput screening is essential for doping, forensic, and food safety laboratories. While hyphenated chromatography-mass spectrometry (MS) remains the approach of choice, recent ambient MS techniques, such as direct analysis in real time (DART), offer more rapid and more versatile