儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3