重要文件
N3509
Sigma-Aldrich
2-硝基苯甲醛甲苯磺酰腙
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H13N3O4S
CAS號碼:
分子量::
319.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O4S/c1-11-6-8-13(9-7-11)22(20,21)16-15-10-12-4-2-3-5-14(12)17(18)19/h2-10,16H,1H3/b15-10+
InChI 密鑰
OOOLPNHDHGDYPS-XNTDXEJSSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)