重要文件
N3010
Sigma-Aldrich
[3,5-diBr-Tyr11]-Neurotensin
≥97% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C78H119Br2N21O20
CAS號碼:
分子量::
1830.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3