重要文件
N3009
SAFC
4-硝基苯甲醛肟
同義詞:
4-硝基苯醛肟
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O2NC6H4CH=NOH
CAS號碼:
分子量::
166.13
Beilstein:
2047086
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
InChI 密鑰
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges