文件
N0161
Sigma-Aldrich
还原型 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 二钠盐
≥98%, pkg of 0.5 mg (per vial)
同義詞:
β-DPNH, β-NADH, Coenzyme I reduced 二钠盐, Diphosphopyridine nucleotide reduced 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H27N7Na2O14P2
CAS號碼:
分子量::
709.40
Beilstein:
5230241
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
包裝
pkg of 0.5 mg (per vial)
SMILES 字串
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
InChI 密鑰
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
电子供体
重構
溶液应新鲜制备并及时使用。
其他說明
根据 UV-Vis 测定的 NADH 含量包装。
这是 NADH 的常见形式;不要与 α 混淆-NADH。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3