文件
MSQC9
Sigma-Aldrich
SILuMAb英利昔单抗稳定同位素标记单克隆抗体
recombinant, expressed in CHO cells
同義詞:
SIL英利昔单抗
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.41
重組細胞
expressed in CHO cells
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
包裝
vial of 100 μg
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相關類別
一般說明
SILuMAb英利昔单抗稳定同位素标记的单克隆抗体(MSQC9)是一种重组的稳定同位素标记的单克隆抗体,其中掺入了[13C6, 15N4]-精氨酸和[13C6, 15N2]-赖氨酸。本品在CHO细胞中表达,设计用作人血清中英利昔单抗定量质谱分析的内标物。英利昔单抗是一种嵌合型单克隆抗体生物药,作用于肿瘤坏死因子α(TNF-a),用于治疗自身免疫性疾病。
英夫利昔单抗已被批准用于治疗克罗恩′病、溃疡性结肠炎、牛皮癣、银屑病关节炎、强直性脊柱炎和类风湿性关节炎。SILuMAb英利昔单抗稳定同位素标记的单克隆抗体仅供R&D使用。不可用于药物、家庭或其他用途。
外觀
每瓶SILuMab英利昔单抗稳定同位素标记的单克隆抗体含有冻干形式的标记抗体,冻干形式含有磷酸盐缓冲盐水。
準備報告
SILuMab英利昔单抗稳定同位素标记的单克隆抗体设计用作分析人血清中英利昔单抗的内标物。
利用含有稳定同位素标记氨基酸的富集培养基生产的是13C615N4标记的精氨酸和13C615N2标记的赖氨酸。
重構
当使用0.1%甲酸复溶冻干产品时,SILuMab英利昔单抗的回收率最大化。用其他溶剂复溶可能会降低回收率。复溶后请勿冻结。
  • 以约10,000×g的速度短暂离心小瓶,将产品收集在小瓶底部。
  • 向小瓶中加入500 μL含0.1%甲酸的超纯水。
  • 轻轻翻转小瓶至少5次,混匀内容物。
  • 将小瓶在室温下静置至少15分钟,并通过翻转重复混合。
分析報告
定量
提供的MRM设置(xls)
法律資訊
该产品已获得以下许可:美国专利号7,396,688和来自E. I. du Pont de Nemours and Company的外国同行。购买本产品向买方传达了将购买的产品仅用于研究和开发的不可转让权利,包括为第三方考虑的服务。买方不得向第三方销售或以其他方式转让本产品、其组件或使用本产品或其组件制造的材料。有关排除用途许可证的信息可从以下网站获得: E. I. du Pont de Nemours and Company;收件人:商业开发部副总监;DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787(语音),1-302-695-1437(传真),licensing@dupont.com。
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hyejin Kim et al.
Frontiers in molecular biosciences, 9, 1006866-1006866 (2022-12-17)
Characterization of therapeutic monoclonal antibodies (mAbs) represents a major challenge for analytical sciences due to their heterogeneity associated with post-translational modifications (PTMs). The protein glycosylation requires comprehensive identification, which could influence on the mAbs' structure and their function. Here, we
文章
Infliximab, a chimeric monoclonal antibody, is used to treat rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, Crohn’s disease, and other autoimmune diseases.