文件
MAK211
Sigma-Aldrich
脂解检测试剂盒(比色法)
Sufficient for 100 Colorimetric tests
同義詞:
Lipolysis Quantification Kit
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
檢測方法
colorimetric
相關疾病
endocrinological disorders, diabetes
儲存溫度
−20°C
一般說明
脂肪分解是将甘油三酯水解成游离脂肪酸和甘油的过程。该过程涉及到脂肪TG脂肪酶(ATGL)、激素敏感性脂肪酶(HSL)和甘油单酯脂肪酶的作用。脂肪分解可通过提供氧化代谢的底物来维持禁食和运动期间的能量平衡。脂肪分解受营养因子和激素的调节。脂肪分解作用调节存在的问题与肥胖、糖尿病和代谢综合征相关。
適合性
可用于检测3T3-L1细胞及脂肪细胞中的脂解作用。
原則
脂肪分解(3T3-L1)比色检测试剂盒含有一种可激活β-肾上腺素能受体的合成型儿茶酚胺(异丙肾上腺素)。它可激活腺苷酸环化酶,而将ATP转化为cAMP。随后cAMP可通过激素敏感性脂肪酶激活甘油三酯的水解。脂肪分解是通过测量在570nm处吸光度(A570)与所存在的甘油量成比例的一种比色产物而被测定的。
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • Lipolysis Assay Buffer
  • Lipolysis Wash Buffer
  • Glycerol Assay Buffer
  • Glycerol Probe, in DMSO
  • Glycerol Enzyme Mix
  • Glycerol Standard, 100 mM
  • Isoproterenol, 10 mM
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lipolysis?a highly regulated multi-enzyme complex mediates the catabolism of cellular fat stores.
Lass A, et al.
Progress in Lipid Research, 50(1), 14-27 (2011)
Control of fatty acid and glycerol release in adipose tissue lipolysis.
Langin D.
Comptes rendus biologies, 329(8), 598-607 (2006)
John M Dean et al.
Cell reports, 33(1), 108228-108228 (2020-10-08)
The Mediator complex relays regulatory signals from gene-specific transcription factors to the basal transcriptional machinery. However, the role of individual Mediator subunits in different tissues remains unclear. Here, we demonstrate that MED19 is essential for adipogenesis and maintenance of white