化驗
~90% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N.CC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C2CSC(C)C3=C(C)C4=CC5=[N]6C(=Cc7c(CCC(O)=O)c(C)c8C=C9C(C(C)SCC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)N2)=C(C)C%10=[N]9[Fe]6(N4C3=C%10)n78)C(CCC(O)=O)=C5C)C(C)O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C74H101N17O18S2.Fe.H3N/c1-32(2)64(72(106)86-46(17-21-61(98)99)68(102)87-47(74(108)109)13-11-12-22-75)90-73(107)65(38(8)92)91-70(104)56(23-41-28-78-31-79-41)88-71(105)57-30-111-40(10)63-35(5)50-24-48-33(3)42(14-19-59(94)95)52(81-48)27-53-43(15-20-60(96)97)34(4)49(82-53)25-54-62(36(6)51(84-54)26-55(63)83-50)39(9)110-29-44(76)67(101)80-37(7)66(100)85-45(69(103)89-57)16-18-58(77)93;;/h24-28,31-32,37-40,44-47,56-57,64-65,92H,11-23,29-30,75-76H2,1-10H3,(H17,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109);;1H3/q;+2;/p-2/b48-24-,49-25-,50-24-,51-26-,52-27-,53-27-,54-25-,55-26-;;
InChI 密鑰
SOIPPMUJPJAVPO-JTUAPZFOSA-L
應用
生化/生理作用
其他說明
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3