文件
M9043
Sigma-Aldrich
Cultispher大孔明胶包被的微载体珠®
-S standard porosity, High thermal stability
同義詞:
Cell culture matrix
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.22
材料
gelatin
無菌
non-sterile
珠尺寸
130-380 μm
粒徑
130-380 μm
密度
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
大孔明胶包被的微载体珠。适用于贴壁依赖性细胞的通用微珠。
法律資訊
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB