文件
M9001
Sigma-Aldrich
16β-Methyl-16α,17α-epoxypregnenolone
≥98%
同義詞:
3β-Hydroxy-16β-methyl-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-16α,17α-epoxy-16β-methyl-3β-ol-20-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H32O3
CAS號碼:
分子量::
344.49
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥98%
SMILES 字串
CC(=O)[C@@]12O[C@]1(C)C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3