重要文件
M8795
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-戊酮
ACS reagent, ≥98.5%
同義詞:
[=methyl isobutyl ketone(solvent)]甲基异丁基酮(溶剂), 异丁基甲基酮, 异丙基丙酮, 甲基异丁基酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS號碼:
分子量::
100.16
Beilstein:
605399
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
ACS reagent
蒸汽密度
3.5 (vs air)
化驗
≥98.5%
自燃溫度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)