文件
M8281
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-thiomannopyranoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H22O9S
CAS號碼:
分子量::
378.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSC1OC(COC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O