Key Documents
M8156
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thioglucopyranoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H22O9S
CAS號碼:
分子量::
378.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CS[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3