Key Documents
M7127
Sigma-Aldrich
1,4-双-(2-甲基苯乙烯基)苯
crystalline
同義詞:
Bis-MSB
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
CAS號碼:
分子量::
310.43
Beilstein:
2375845
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
crystalline
顏色
green
mp
180-182 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI 密鑰
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3