包裝
pkg of 1 ea (or 8 mats per case)
墊長度 × 寬度
18 in. (46 cm) × 45 in. (114 cm)
顏色
gray mat
一般說明
斜面涂有粘合剂的污染控制垫可捕获行人经过时和设备轮子上的微粒,从而防止碎屑搭便进入洁净室或受控环境。胶粘剂是不可转移的,并且包含无渗漏、无毒的抗菌剂,可提供长期防止霉菌、霉菌、真菌和藻类的生长。
编号的角部标签可确保一次揭掉一层。适用于实验室、制药、食品加工、医院、电子、农业、激光/光学、生物技术、计算机、工业、半导体和国防应用。100% 防滑胶粘剂将垫子牢固地固定在地板上。每个垫 30 层。
薄膜厚度:
顶部薄膜 2.0 mil
中间薄膜 1.2 mil
底部薄膜 2.8 mil
粘合剂厚度:
中间薄膜 0.3–0.4 mil
底部薄膜 0.4–0.5 mil
剥离粘合力:
中间层 6-8 盎司/英寸
底层 12 盎司/英寸
编号的角部标签可确保一次揭掉一层。适用于实验室、制药、食品加工、医院、电子、农业、激光/光学、生物技术、计算机、工业、半导体和国防应用。100% 防滑胶粘剂将垫子牢固地固定在地板上。每个垫 30 层。
薄膜厚度:
顶部薄膜 2.0 mil
中间薄膜 1.2 mil
底部薄膜 2.8 mil
粘合剂厚度:
中间薄膜 0.3–0.4 mil
底部薄膜 0.4–0.5 mil
剥离粘合力:
中间层 6-8 盎司/英寸
底层 12 盎司/英寸