文件
M5168
Sigma-Aldrich
高氯酸镁
ACS reagent, passes test for moisture absorption
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Mg(ClO4)2
CAS號碼:
分子量::
223.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
ACS reagent
雜質
≤0.005 meq/g Titratable free acid
≤0.025 meq/g Titratable base
損耗
≤8% loss on drying, 190°C
適合性
passes test for moisture absorption
SMILES 字串
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges