重要文件
M3138
Sigma-Aldrich
二氧化锰
powder
同義詞:
二氧化锰
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
MnO2
CAS號碼:
分子量::
86.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
powder
顏色
gray
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI 密鑰
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash