文件
M2946
Sigma-Aldrich
莫沙必利 柠檬酸盐
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₄ receptor agonist
同義詞:
4-氨基-5-氯-2-乙氧基-N-[[4-[(4-氟苯基)甲基]-2-吗啉基]甲基]苯甲酰胺柠檬酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H25ClFN3O3 · C6H8O7 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
650.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
莫沙必利 柠檬酸盐,
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
溶解度
DMSO: ≥5 mg/mL
起源
Takeda
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCC2CN(CCO2)Cc3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H25ClFN3O3.C6H8O7.2H2O/c1-2-28-20-10-19(24)18(22)9-17(20)21(27)25-11-16-13-26(7-8-29-16)12-14-3-5-15(23)6-4-14;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h3-6,9-10,16H,2,7-8,11-13,24H2,1H3,(H,25,27);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
InChI 密鑰
KVKIQHMTGSGTFO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
莫沙必利被发现对慢性胃炎、功能性消化不良和胃食管反流病有效。它可用于治疗胃肠道疾病相关的多种其他症状。已知莫沙必利能改善消化动力。
5-HT4 受体激动剂和 5-HT3 受体拮抗剂
特點和優勢
该化合物由Takeda开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosapride
Curran MP and Robinson DM
Drugs, 68(7), 981-991 (2008)
文章
我们提供许多血清素受体相关产品,满足您的各类研究需求。
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.