重要文件
M2641
Sigma-Aldrich
甲基-[5-(N-甲基-N-苯氨基)-2,4-亚戊二烯基]苯基氯化铵
Dye content ~90 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C19H21N2Cl
CAS號碼:
分子量::
312.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
成份
Dye content, ~90%
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].CN(\C=C\C=C\C=[N+](/C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21N2.ClH/c1-20(18-12-6-3-7-13-18)16-10-5-11-17-21(2)19-14-8-4-9-15-19;/h3-17H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FPYATAHHYUQBFA-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)