重要文件
M1879
Sigma-Aldrich
2′-Monophosphoadenosine 5′-diphosphoribose sodium salt
≥90% (HPLC)
同義詞:
ATP-Ribose
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24N5O17P3
CAS號碼:
分子量::
639.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
≥90% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3OP(O)(O)=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)