重要文件
M045000
Sigma-Aldrich
6-Tetrachloro-Fluorescein Phosphoramidite
同義詞:
6-(4, 7, 2′, 7′-Tetrachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)-phosphoramidite
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C46H54N3O10Cl4P
分子量::
981.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
品質等級
顏色
white to off-white, powder
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
儲存溫度
−70°C
SMILES 字串
O=C(C1=C(Cl)C=C(C(NCCCCCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)=O)C(Cl)=C12)OC32C4=C(C=C(OC(C(C)(C)C)=O)C(Cl)=C4)OC5=CC(OC(C(C)(C)C)=O)=C(Cl)C=C53
InChI
1S/C46H54Cl4N3O10P/c1-25(2)53(26(3)4)64(59-19-15-16-51)58-18-14-12-11-13-17-52-40(54)27-20-32(49)37-38(39(27)50)46(63-41(37)55)28-21-30(47)35(61-42(56)44(5,6)7)23-33(28)60-34-24-36(31(48)22-29(34)46)62-43(57)45(8,9)10/h20-26H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,52,54)
InChI 密鑰
RKVIHIDUTMZQEZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)