文件
LIDFA45211S-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11-Special Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
材料
aluminum
特點
aerosol-tight
製造商/商標名
Eppendorf® 022653067 (NA)
Eppendorf® 5424701000 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5424 R
for use with 5424
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG