重要文件
L9628
Sigma-Aldrich
α-乳糖1-磷酸 钡盐
powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C12H21O14PBa
CAS號碼:
分子量::
557.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
形狀
powder
顏色
white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Ba].OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.Ba.2H/c13-1-3-5(15)6(16)8(18)11(23-3)25-10-4(2-14)24-12(9(19)7(10)17)26-27(20,21)22;;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;;
InChI 密鑰
TZQWTVMDQLZZNA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)