重要文件
L9007
Sigma-Aldrich
Luciferin 6′-ethyl ether sodium salt
同義詞:
4,5-Dihydro-2-(6-ethoxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolinecarboxylic acid sodium salt, 6′-O-Ethylluciferin sodium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C13H12N2O3S2
CAS號碼:
分子量::
330.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥99%
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].CCOc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C13H12N2O3S2.Na/c1-2-18-7-3-4-8-10(5-7)20-12(14-8)11-15-9(6-19-11)13(16)17;/h3-5,9H,2,6H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t9-;/m1./s1
InChI 密鑰
PYKJITLAHMFBSA-SBSPUUFOSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)