重要文件
L8886
Sigma-Aldrich
[des-Gly10, D-Phe6]-LH-RH ethylamide
≥97% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C62H82N16O12
CAS號碼:
分子量::
1243.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCNC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(Cc6cnc[nH]6)NC(=O)C7CCC(=O)N7
InChI
1S/C62H82N16O12/c1-4-66-60(89)51-17-11-25-78(51)61(90)44(16-10-24-67-62(63)64)71-54(83)45(26-35(2)3)72-55(84)46(27-36-12-6-5-7-13-36)73-56(85)47(28-37-18-20-40(80)21-19-37)74-59(88)50(33-79)77-57(86)48(29-38-31-68-42-15-9-8-14-41(38)42)75-58(87)49(30-39-32-65-34-69-39)76-53(82)43-22-23-52(81)70-43/h5-9,12-15,18-21,31-32,34-35,43-51,68,79-80H,4,10-11,16-17,22-30,33H2,1-3H3,(H,65,69)(H,66,89)(H,70,81)(H,71,83)(H,72,84)(H,73,85)(H,74,88)(H,75,87)(H,76,82)(H,77,86)(H4,63,64,67)
InChI 密鑰
DCHIRKIHIUVOFN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges