文件
L6634
Sigma-Aldrich
α-乳白蛋白 来源于牛奶
agarose conjugate, saline suspension
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111000
共軛
agarose conjugate
形狀
saline suspension
標籤範圍
~6 mg per mL
基質
cross-linked 4% beaded agarose
基質活化
cyanogen bromide
基質結合
amino
基質墊片
1 atom
儲存溫度
2-8°C
應用
Useful in the isolation of galactosyl transferase.
外觀
Suspension in 0.5 M NaCl
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3