文件
L4627
Sigma-Aldrich
DL-Leu-DL-Ala
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H18N2O3
CAS號碼:
分子量::
202.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(N)C(=O)NC(C)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3