文件
L3382
Sigma-Aldrich
凝集素(来自罗马蜗牛)
lyophilized powder, salt, free
同義詞:
罗马蜗牛凝集素, HPA
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
形狀
lyophilized powder
效力
<4 μg per mL agglutination activity
雜質
salt, free
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
凝集素(来自罗马蜗牛)是一种六聚体糖蛋白,分子量79 kDa。来源于罗马蜗牛的蛋白腺分泌。罗马蜗牛凝集素(HPA)对N-乙酰半乳糖胺(GalNAc)具有特异性。
應用
凝集素(来自罗马蜗牛)已用于标记生物素和吖啶,用于凝集素凝集试验。
生化/生理作用
凝集素(来自罗马蜗牛)作为卵周液组分可涂覆受精蛋进行保护。在蜗牛中具有抗菌性和免疫能力。罗马蜗牛凝集素(HPA)可凝集病原体。HPA还可作为癌症O糖基化异常的标志物。
HPA具有抗人A血型特异性,并且对末端N-乙酰基-α-D-半乳糖胺基残基具有亲和力。由亲和纯化的凝集素制备缀合物。
準備報告
通过改良的Hammarstrom/Kabat方法亲和纯化过。
分析報告
在报道中,凝集活性以μg/ml表示,用pH 6.8的磷酸盐缓冲液连续稀释1 mg/ml溶液进行测定。 该活性是指25℃孵育1小时后使2%人A型血红细胞混悬液凝集的最低浓度。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hammarstrom, S., and Kabat, E.A.
Biochemistry, 95, 311-311 (1978)
Characterization of bovine and human group B streptococci isolated in Turkey
Ekin IH and Gurturk K
Journal of Medical Microbiology, 55(5), 517-521 (2006)
Assay for galactose-deficient IgA1 enables mechanistic studies with primary cells from IgA nephropathy patients
Reily C, et al.
Biotechniques, 65(2), 71-77 (2018)
Binding of aberrant glycoproteins recognizable by Helix pomatia agglutinin in adrenal cancers
Parameswaran R, et al.
BJS open, 2(5), 353-359 (2018)
Katie Barr et al.
Transfusion, 55(1), 129-136 (2014-07-22)
The FORS blood group system (originally recognized as the Apae phenotype) was discovered by sporadic activity against polyclonal anti-A reagents and activity against the lectin Helix pomatia. The extent of monoclonal anti-A reagent activity against the FORS1 antigen is serologically