文件
L3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (Transactivation Domain 236-242) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3A12, purified immunoglobulin
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3A12, monoclonal
分子量
antigen 55-57 kDa
物種活性
human
濃度
~1 mg/mL
技術
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... LEF1(51176)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 236-242 (DTSMSRF) of human LEF-1.
外觀
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.5, containing 0.08% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.