重要文件
L0631
Sigma-Aldrich
Behenyl dodecanoate
~99%
同義詞:
Docosyl dodecanoate, Lauric acid behenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H68O2
CAS號碼:
分子量::
508.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99%
形狀
solid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
InChI 密鑰
RDLSPOZZADEUJT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)