重要文件
J4125
Sigma-Aldrich
JKC 301
≥97% (HPLC)
同義詞:
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Ile-Leu-D-Trp)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H44N6O7
CAS號碼:
分子量::
624.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC1=O
生化/生理作用
Endothelin receptor (ETA) antagonist
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)