文件
J1625
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
Powder
同義詞:
Eosin−Methylene Blue
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
Jenner′s stain, suitable for blood stain
形狀
powder
顏色
dark green to very dark green
溶解度
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
適合性
suitable for blood stain
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3