重要文件
I9261
Sigma-Aldrich
myo-Inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate ammonium salt
≥95%
同義詞:
myo-Inositol-1,3,4,5,6-pentaphosphate ammonium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H7O21P5(NH4)10
CAS號碼:
分子量::
750.36
分類程式碼代碼:
12352207
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)