Key Documents
I8766
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基-5-碘嘧啶
≥98% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7IN2O2
CAS號碼:
分子量::
266.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
mp
71-75 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ncc(I)c(OC)n1
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-10-5-4(7)3-8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kundu, N.G., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1077-1077 (1991)