重要文件
I5384
Sigma-Aldrich
Inosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥80%
同義詞:
Inosine 5′-triphosphate-2′,3′-dialdehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13N4O14P3
CAS號碼:
分子量::
506.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥80%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n1cnc2C(=O)N=CNc12)C=O
InChI
1S/C10H13N4O14P3/c15-1-6(3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-7(2-16)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)17/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20)
InChI 密鑰
FOMFUVPLGRLZNH-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)