重要文件
I5150
Supelco
ICI 204,448 hydrochloride
同義詞:
(±)-1-[2,3-(Dihydro-7-methyl-1H-inden-4-yl)oxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-butanol hydrochloride, R,S-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl] phenoxy]-acetic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H26Cl2N2O4 · HCl
CAS號碼:
分子量::
501.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
SMILES 字串
Cl[H].CN(C(CN1CCCC1)c2cccc(OCC(O)=O)c2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C23H26Cl2N2O4.ClH/c1-26(22(28)12-16-7-8-19(24)20(25)11-16)21(14-27-9-2-3-10-27)17-5-4-6-18(13-17)31-15-23(29)30;/h4-8,11,13,21H,2-3,9-10,12,14-15H2,1H3,(H,29,30);1H
InChI 密鑰
FNDGLVOYAQNQPE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Highly selective β2 adrenoceptor antagonist
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A J Bilski et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 5(3), 430-437 (1983-05-01)
While specific antagonists of the beta 1-adrenoceptor, such as atenolol and betaxolol, are widely available, a potent specific antagonist selective for the beta 2-adrenoceptor has yet to be described. Previously described beta 2-selective antagonists such as butoxamine, H 35/25, and