文件
I5022
SAFC
锂离子载体 III
同義詞:
ETH 1810, N,N-二环己基-N′,N′-二异丁基-顺式-环己烷-1,2-二甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H50N2O2
CAS號碼:
分子量::
446.71
Beilstein:
6536266
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C28H50N2O2/c1-21(2)19-29(20-22(3)4)27(31)25-17-11-12-18-26(25)28(32)30(23-13-7-5-8-14-23)24-15-9-6-10-16-24/h21-26H,5-20H2,1-4H3/t25-,26+/m0/s1
InChI 密鑰
QGKITQHJONXIQV-IZZNHLLZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A Zeevi et al.
The Journal of membrane biology, 121(2), 133-140 (1991-04-01)
The neutral, noncyclic Li(+)-selective ionophore ETH1810, which is a di-imide, differs structurally from previous similar ionophores by removal of the intramolecular symmetry of the N-imide substituents. Properties of this ionophore, as a potential carrier of lithium, were probed through studies