重要文件
I4397
Supelco
氢离子载体 IV
同義詞:
ETH 1778, 异烟酸十八烷基酯, 质子离子载体 IV
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H41NO2
CAS號碼:
分子量::
375.59
Beilstein:
5969390
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C24H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-27-24(26)23-18-20-25-21-19-23/h18-21H,2-17,22H2,1H3
InChI 密鑰
VXDJNEIVBJLMMZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)