Key Documents
I3635
Sigma-Aldrich
Ile-Asn
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H19N3O4
CAS號碼:
分子量::
245.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O