重要文件
I2909
Sigma-Aldrich
Indoramin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
同義詞:
N-[1-[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl] benzamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H26ClN3O
CAS號碼:
分子量::
383.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ~24 mg/mL
H2O: insoluble
起源
Wyeth
SMILES 字串
[Cl].O=C(NC1CCN(CC1)CCc2c[nH]c3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C22H25N3O.Cl/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);
InChI 密鑰
NZEVFUHXTSASST-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
α1-adrenoceptor antagonist.
特點和優勢
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)