2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)NCCI
應用
Reagent for aminoethylation of sulfhydryl groups.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
N-(beta-Iodoethyl)trifluoroacetamide: a new reagent for the aminoethylation of thio groups in proteins.
Analytical biochemistry, 106(1), 43-48 (1980-07-15)