文件
I131
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakis(phosphate) potassium salt
同義詞:
IP4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8O18P4K8
CAS號碼:
分子量::
804.80
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C6H16O18P4.8K/c7-1-3(21-25(9,10)11)2(8)5(23-27(15,16)17)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;;;;;;;;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;;;;;;;/q;8*+1/p-8/t1-,2-,3?,4-,5+,6?;;;;;;;;/m0......../s1
InChI 密鑰
HDLWTQSZUMYYND-QAVKKEKOSA-F
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Precursor of inositol 1,3,4-trisphosphate; increases entry of calcium across the plasma membrane; proposed regulator of intracellular calcium by control of plasma membrane transport of calcium ions.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Serena Casanova et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 1689-1698 (2018-12-14)
The independent effect of nanotube surface chemistry and structure on the flow of water under nanoscale confinement is demonstrated in this paper for the first time via the synthesis of novel carbon nitride nanotube (CNNT) membranes. Using a combination of