重要文件
I0136
Sigma-Aldrich
异丁酸酐
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)