文件
HT8018
Sigma-Aldrich
碳酸品红液
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116121
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
pH值
4.4
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
其他說明
Pararosaniline (certified), 0.85%; phenol, 2.5%; glycerol, 5%; DMSO, 5%, and ethyl alcohol, 5%, in deionized water
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
概述臨床診斷中細菌學的科學與實務。進一步了解顯微鏡分析中標準染色和特殊染色的應用。