文件
HT40132
Sigma-Aldrich
巴氏染色OG6
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
NA.47
形狀
solution
儲存期限
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
診斷意義
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
其他說明
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
簡要介紹細胞學領域、其在細胞診斷中的作用,以及使用標準和特殊染色劑進行顯微分析以檢測細胞異常。