Merck
全部照片(4)
文件
HPA026980
Sigma-Aldrich
抗CMTM6 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
抗CKLFSF6, 抗CKLF样MARVEL跨膜结构域超家族6, 抗FLJ20396
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
KRQESQLRKPENTTRAEALTEPLNA
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CMTM6(54918)
一般說明
CKLF样MARVEL跨膜结构域超家族6(CMTM6)是一种3型跨膜蛋白。它由人染色体3p23上的基因编码。CMTM6广泛表达。编码的蛋白质属于CMTM家族,其特征在于包含一个由至少三个跨膜螺旋组成的MARVEL结构域。
免疫原
CKLF样MARVEL跨膜结构域超家族6重组蛋白表位标记标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。 人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige抗体® 方案 和其他实用信息,请访问sigma.com/prestige。
兔抗CMTM6抗体已可用于免疫荧光、免疫印迹和免疫沉淀。
生化/生理作用
CKLF样MARVEL跨膜结构域超家族6(CMTM6)可调节程序性死亡配体1(PD-L1)蛋白的活性。该基因的多态性增加了冠状动脉疾病(CAD)的患病风险。
特點和優勢
Prestige抗体® 是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性® 是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每个对应的Prestige抗体均有Prestige抗原对照品,并可在连接段找到。
每个Prestige抗体按以下方式测试:
  • 44个正常人体组织和20个最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST73075
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
CMTM6 maintains the expression of PD-L1 and regulates anti-tumour immunity.
Burr M L, et al.
Nature, 549(7670), 101?105-101?105 (2017)
Hiroto Takeuchi et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 330-330 (2020-07-01)
Cancer is one of the most significant causes of death in dogs. Antibody drugs targeting the PD-1/PD-L1 axis represent a promising immunotherapy for both human and canine cancers. However, the regulation mechanisms of PD-L1 expression in canine cancers require further
Malina Xiao et al.
Cancers, 13(5) (2021-04-04)
CMTM6 is a critical regulator of cell surface expression of PD-L1 in tumor cells, but little is known about the transcriptional regulation of CMTM6. Here we report that the expression of CMTM6 positively correlates with the epithelial to mesenchymal transition
Use of NotI microarrays in analysis of epigenetic and structural changes in epithelial tumor genomes by the example of human chromosome 3.
Pavlova T V, et al.
Molecular Biology, 43(2), 313-320 (2009)
Identification of CMTM6 and CMTM4 as PD-L1 protein regulators.
Mezzadra R, et al.
Nature, 549(7670), 106?110-106?110 (2017)