Merck
全部照片(4)
重要文件
HPA024200
Sigma-Aldrich
抗-SERPINB7 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
抗-Megsin, 抗-Serpin B7, 抗-TP55
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原序列
KAVAMMHQERKFNLSVIEDPSMKILELRYNGGINMYVLLPENDLSEIENKLTFQNLMEWTNPRRMTSKYVEVFFPQFKIEKNYEMKQYLRALGLKDIFDESKADLSGIASGGRLYISRMMHKSYIEVTEEGT
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SERPINB7(8710)
相關類別
免疫原
丝氨酸蛋白酶抑制剂B7重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST85219
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Akiharu Kubo et al.
American journal of human genetics, 93(5), 945-956 (2013-11-12)
"Nagashima-type" palmoplantar keratosis (NPPK) is an autosomal recessive nonsyndromic diffuse palmoplantar keratosis characterized by well-demarcated diffuse hyperkeratosis with redness, expanding on to the dorsal surfaces of the palms and feet and the Achilles tendon area. Hyperkeratosis in NPPK is mild
Identification and Characterization of a Recessive Missense Mutation p.P277L in SERPINB7 in Nagashima-Type Palmoplantar Keratosis.
Aiko Shiohama et al.
The Journal of investigative dermatology, 136(1), 325-328 (2016-01-15)
Novel nonsense mutation in SERPINB7 and the treatment of foot odor in a patient with Nagashima-type palmoplantar keratosis.
Masako Katsuno et al.
The Journal of dermatology, 44(7), e146-e147 (2017-04-26)
Huaping Zheng et al.
Cell death & disease, 13(7), 635-635 (2022-07-22)
Defective execution of proteases and protease inhibitors that mediate abnormal signaling cascades is emerging as a key contributor to skin diseases, such as psoriasis. SerpinB7 is identified as a skin-specific endogenous protease inhibitor, but the role and underlying mechanism in
Eran Cohen-Barak et al.
Experimental dermatology, 31(2), 214-222 (2021-08-12)
Acral peeling skin syndrome (APSS) is a heterogenous group of genodermatoses, manifested by peeling of palmo-plantar skin and occasionally associated with erythema and epidermal thickening. A subset of APSS is caused by mutations in protease inhibitor encoding genes, resulting in