文件
HPA003140
Sigma-Aldrich
抗-TSPAN7 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
抗-A15, 抗-CD231, 抗-DXS1692E, 抗-MRX58, 抗-MXS1, 抗-TALLA-1, 抗-TM4SF2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原序列
TFLRTYTDAMQTYNGNDERSRAVDHVQRSLSCCGVQNYTNWSTSPYFLEHGIPPSCCMNETDCNPQDLHNLTVAATKVNQKGCYDLVTSFMET
Ensembl | 人類登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TSPAN7(7102)
免疫原
四跨膜蛋白7重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
兔抗TSPAN7抗体属Prestige抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige
生化/生理作用
TSPAN7基因编码一种称为四跨膜蛋白7的蛋白,属于跨膜4超家族/四跨膜蛋白家族。它参与培养的海马神经元中的丝状伪足和树突棘形成。蛋白对于维持脊柱稳定性和正常的突触传递至关重要。参与PICK1(与C激酶1相互作用的蛋白)和GluA2/3关联性以及AMPA受体转运的调节。谷氨酸能突触的形态和功能成熟受该蛋白控制。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST74399
外觀
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kerry A McLaughlin et al.
Diabetes, 65(6), 1690-1698 (2016-03-10)
The presence of autoantibodies to multiple-islet autoantigens confers high risk for the development of type 1 diabetes. Four major autoantigens are established (insulin, glutamate decarboxylase, IA2, and zinc transporter-8), but the molecular identity of a fifth, a 38-kDa membrane glycoprotein
Silvia Bassani et al.
Bioarchitecture, 2(3), 95-97 (2012-08-11)
Tetraspanins regulate the signaling, trafficking and biosynthetic processing of associated proteins, and may link the extracellular domain of α-chain integrins with intracellular signaling molecules, including PI4K and PKC, both of which regulate cytoskeletal architecture. We showed that TSPAN7, a member
Daniela Wuttig et al.
International journal of cancer, 131(5), E693-E704 (2012-01-04)
Currently used clinicopathological parameters are insufficient for a reliable prediction of metastatic risk and disease-free survival (DFS) of patients with clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC). To identify prognostic genes, the expression profiles of primary ccRCC obtained from patients with different